Learn More
Sodium hydroxide, Puriss., meets analytical spec. of BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100.5%, pellets, Honeywell Fluka™
Puriss., meets analytical specification of BP, NF, Ph. Eur., E524, 98-100.5%, pellets
43.64 - 583.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1310-73-2 |
---|---|
Moleculaire formule | HNaO |
Molecular Weight (g/mol) | 39.997 |
MDL-nummer | MFCD00003548 |
InChI Key | HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic |
PubChem CID | 14798 |
ChEBI | CHEBI:32145 |
IUPAC Name | sodium;hydroxide |
SMILES | [OH-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15660810
![]() |
Honeywell-Fluka
06203-1KG |
1 kg |
43.64
1 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15690810
![]() |
Honeywell-Fluka
06203-5KG |
5 kg |
167.36
5 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15600820
|
Honeywell-Fluka
06203-6X1KG |
6 x 1 kg | N/A | ||||||
15680810
![]() |
Honeywell-Fluka
06203-4X5KG |
4 x 5 kg |
583.80
4 stuks |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15670810
![]() |
Honeywell-Fluka
06203-25KG |
25 kg |
312.09
25 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2 | |
39.997 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
14798 | |
sodium;hydroxide |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
CHEBI:32145 | |
[OH-].[Na+] |
Specificatie
Sodium Hydroxide | |
1310-73-2 | |
NaOH | |
1823 | |
Soluble in water, 1260g/L at 20°C | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
98 to 100.5% | |
>1 (vs air) |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF | |
HNaO | |
MFCD00003548 | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;hydroxide | |
14798 | |
40g/mol | |
puriss. | |
3mmHg (37°C), 18mmHg (20°C) |
Veiligheid en behandeling
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-185-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WB4900000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Sodium hydroxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.