Learn More
Sodium hydroxide concentrate, For 1 L standard solution, 0.1 M NaOH (0.1 N), Honeywell Fluka™
for 1 L standard solution, 0.1 M NaOH (0.1 N)
39.56 - 206.38
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-73-2
Moleculaire formule HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
MDL-nummer MFCD00003548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15675240
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
38210-1EA
1 L
39.56
1 stuk
15685240
SDS Bekijk documenten
Honeywell Fluka
38210-6X1EA
6 x 1 Ea.
206.38
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Specificatie
Sodium hydroxide concentrate
HNaO
MFCD00003548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
Ampoule
1310-73-2
NaOH
UN1824
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
40g/mol
3 mmHg (37°C)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338 + P310
Productidentificatie
  • Sodium hydroxide concentrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium hydroxide; caustic soda
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt