Learn More
Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Pellets, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
HNaO, CAS Number-1310-73-2, white caustic, aetznatron, sodium hydroxide na oh, caustic soda, ascarite, soda lye, soda, caustic, sodium hydroxide solution, sodium hydrate, sodium hydroxide, 5kg, 1390 deg.C, CHEBI:32145, White, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 318 deg.C, 3548
34.74 - 175.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1310-73-2
Moleculaire formule HNaO
Molecular Weight (g/mol) 39.997
MDL-nummer 3548
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
IUPAC Name sodium;hydroxide
SMILES [OH-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10396240
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/4920/53
500 g
34.74
10675692
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/4920/60
1 kg
53.60
10254540
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/4920/63
3 kg
148.00
10538260
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/4920/65
5 kg
175.00
Beschrijving
Beschrijving
HNaO, CAS Number-1310-73-2, white caustic, aetznatron, sodium hydroxide na oh, caustic soda, ascarite, soda lye, soda, caustic, sodium hydroxide solution, sodium hydrate, sodium hydroxide, 5kg, 1390 deg.C, CHEBI:32145, White, 40g/mol, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, sodium;hydroxide, 318 deg.C, 3548
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1310-73-2
39.997
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
14798
sodium;hydroxide
HNaO
3548
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
CHEBI:32145
[OH-].[Na+]
Specificatie
14
1390°C
318°C
3548
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
sodium;hydroxide
14798
40g/mol
1mbar 700
White
1310-73-2
HNaO
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
[OH-].[Na+]
39.997
CHEBI:32145
Plastic powder jar
Solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sodium hydroxide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.