Learn More
Sodium hydrogen selenite, 96%, Thermo Scientific Chemicals
495.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7782-82-3 |
---|---|
Moleculaire formule | Na2O3Se |
Molecular Weight (g/mol) | 172.95 |
MDL-nummer | MFCD00003525 |
InChI Key | BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide |
PubChem CID | 23669629 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11421900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12173.0B |
1000 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
Sodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsSodium hydrogen selenite is used as a culture media additive.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store in cool, dry place, in well sealed container. Store away from oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
7782-82-3 | |
172.95 | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
23669629 |
Na2O3Se | |
MFCD00003525 | |
sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O |
Specificatie
Sodium hydrogen selenite | |
Na2O3Se | |
UN2630 | |
Soluble in water. | |
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O | |
172.95 | |
150.96 | |
Hygroscopic |
7782-82-3 | |
MFCD00003525 | |
sodium hydrogen selenite, sodium hydroselenite, sodium biselenite, selenious acid, monosodium salt, sodium selenite nahseo3, sodium hydrogenselenite, hydrogen sodium selenite, unii-him8pp9m79, sodium hydrogen trioxoselenite, hydrogen sodium selenium oxide | |
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L | |
sodium;hydrogen selenite | |
23669629 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H301-H331-H373
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H300-H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: I; Proper Shipping Name: SELENITES
missing translation for 'einecsNumber' : 231-966-3
missing translation for 'rtecsNumber' : VS7500000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
- Sodium hydrogen selenite
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H300-Dodelijk bij inslikken.
- H331-Giftig bij inademing.
- H373-Kan schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P314-Bij onwel voelen een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Sodium hydrogen selenite