Learn More
Sodium hexanitrocobaltate(III), Thermo Scientific Chemicals
71.84 - 696.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 13600-98-1 |
---|---|
Moleculaire formule | CoN6Na3O12 |
Molecular Weight (g/mol) | 403.93 |
MDL-nummer | MFCD00003512 |
InChI Key | BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Sodium cobaltinitrite |
IUPAC Name | trisodium hexanitrocobalttris(ylium) |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10522554
|
Thermo Scientific Acros
214860250 |
25 g |
71.84
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10338160
|
Thermo Scientific Acros
214861000 |
100 g |
197.99
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15254684
|
Thermo Scientific Acros
214865000 |
500 g |
696.47
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
13600-98-1 | |
403.93 | |
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N | |
trisodium hexanitrocobalttris(ylium) |
CoN6Na3O12 | |
MFCD00003512 | |
Sodium cobaltinitrite | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O |
Specificatie
Sodium hexanitrocobaltate(III) | |
13600-98-1 | |
CoN6Na3O12 | |
MFCD00003512 | |
Sodium cobaltinitrite | |
BZFWEBJDBATXME-UHFFFAOYSA-N | |
trisodium hexanitrocobalttris(ylium) | |
403.94 |
220.0°C | |
Powder | |
Na3Co(NO2)6 | |
15,8738 | |
Solubility in water: 720g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co+3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O | |
403.93 | |
Glass bottle |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May intensify fire; oxidizer.
Suspected of causing cancer.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
In case of major fire and large quantities: Evacuate area.
Fight fire rem
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 237-077-7
- Sodium hexanitrocobaltate(III)
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Oxiderende vaste stof Categorie 2
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P371+P380+P375-In geval van grote brand en grote hoeveelheden: evacueren Op afstand blussen omwille van ontploffingsgevaar.