Learn More
Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D{2}O, 99.5%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
52.06 - 157.79
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14014-06-3
Moleculaire formule HNaO
Molecular Weight (g/mol) 41.003
MDL-nummer MFCD00037669
InChI Key HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
Synoniem sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 23676750
SMILES [OH-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11314448
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042346.09
10 g
52.06
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11304448
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042346.18
50 g
157.79
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Sodium deuteroxide is a reagent used in the synthesis of rac Zearalenone-d6. is used in many chemical reactions and industrial practices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14014-06-3
41.003
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
23676750
HNaO
MFCD00037669
sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
[OH-].[Na+]
Specificatie
Sodium deuteroxide
14014-06-3
Liquid
HNaO
sodium deuteroxide, sodium hydroxide na od, sodium deuteroxide, 40 wt% in deuterium oxide, naod, sodium hydroxide-d, sodium deuteroxide solution, sodium deuteroxide, 1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 0.1 m in deuterium oxide, sodium deuteroxide, 30 wt% in deuterium oxide, sodium hydroxide na od 6ci,7ci,8ci,9ci
HEMHJVSKTPXQMS-DYCDLGHISA-M
41.003
41.01
1.418
Colorless liquid
Isotopic
Colorless
99.5%
MFCD00037669
Fully miscible in water.
[OH-].[Na+]
23676750
Odorless
Air and moisture sensitive
1.516
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-825-2
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Productidentificatie
  • Sodium deuteroxide, 40% w/w solution in D2O
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Sodium deuteroxide