Learn More
Sodium Citrate, Dihydrate, Granular, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
150.00 - 449.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 6132-04-3
Moleculaire formule C6H9Na3O9
Molecular Weight (g/mol) 294.10
InChI Key NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synoniem trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC Name trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15548154
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
3647-01
500 g Wide Mouth Amber Glass Bottle
150.00
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15558154
Bekijk documenten
Avantor J.T.Baker
3647-05
2.5 kg Poly Bottle
449.00
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
6132-04-3
294.10
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
CHEBI:32142
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
C6H9Na3O9
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
71474
trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
Specificatie
Sodium Citrate
6132-04-3
C6H9Na3O9
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
trisodium;2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;dihydrate
71474
294.1
1L = 1.70kg
Dihydrate
Granules
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
294.10
CHEBI:32142
Multi-Compendial/USP