Learn More
Sodium Chloride Solution 0.1M (0.1N), NIST Standard Concentrate, for Volumetric Analysis, Fisher Chemical™
30.90 - 136.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7647-14-5
Moleculaire formule ClNa
Molecular Weight (g/mol) 58.44
MDL-nummer MFCD00003477
InChI Key FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Synoniem sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
PubChem CID 5234
ChEBI CHEBI:26710
IUPAC Name sodium chloride
SMILES [Na+].[Cl-]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10407152
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7590C/05
1 AMP N/A N/A N/A
10508240
Bekijk documenten
Fisher Chemical
J/7590C/90
6 AMP N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7647-14-5
58.44
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
5234
sodium chloride
ClNa
MFCD00003477
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
CHEBI:26710
[Na+].[Cl-]
Specificatie
7647-14-5
ClNa
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex
[Na+].[Cl-]
58.44
CHEBI:26710
Liquid
MFCD00003477
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
sodium chloride
5234
Ampoule