Learn More
Sodium Chloride, 99.5% min., (USP), MP Biomedicals
324.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7647-14-5 |
---|---|
Moleculaire formule | ClNa |
Molecular Weight (g/mol) | 58.44 |
MDL-nummer | MFCD00003477 |
InChI Key | FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M |
Synoniem | sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex |
PubChem CID | 5234 |
ChEBI | CHEBI:26710 |
IUPAC Name | sodium chloride |
SMILES | [Na+].[Cl-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11416282
|
MP Biomedicals
0210289210 |
10 kg |
324.00
10 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7647-14-5 | |
58.44 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
5234 | |
sodium chloride |
ClNa | |
MFCD00003477 | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
CHEBI:26710 | |
[Na+].[Cl-] |
Specificatie
Sodium Chloride | |
99.5% min. | |
MFCD00003477 | |
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M | |
sodium chloride | |
5234 | |
58.44 |
7647-14-5 | |
ClNa | |
sodium chloride, salt, table salt, halite, saline, rock salt, common salt, sodium chloride nacl, dendritis, purex | |
[Na+].[Cl-] | |
58.44 | |
CHEBI:26710 | |
USP |
Veiligheid en behandeling
Recommended Storage : Room Temperature