Learn More
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
42.54 - 239.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 497-19-8
Moleculaire formule CNa2O3
Molecular Weight (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD00003494
InChI Key CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Synoniem sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10264540
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/2920/53
500 g Plastic powder jar
54.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10548070
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/2920/60
1 kg Plastic powder jar
42.54
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10518260
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/2920/62
2.5 kg Plastic powder jar
147.68
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10498030
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/2920/65
5 kg Plastic keg
239.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Sodium carbonate anhydrous
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Sodium Carbonate Anhydrous, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™