Learn More
Sodium borohydride, 98%, granules, ca 3 mm, Thermo Scientific Chemicals
71.56 - 231.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 16940-66-2 |
---|---|
Moleculaire formule | BH4Na |
Molecular Weight (g/mol) | 37.83 |
MDL-nummer | MFCD00003518 |
InChI Key | YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | Sodium tetrahydroborate, SBH |
IUPAC Name | sodium boranuide |
SMILES | [BH4-].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10617591
|
Thermo Scientific Acros
419471000 |
100 g | Glass bottle |
71.56
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10422895
|
Thermo Scientific Acros
419475000 |
500 g | Plastic Bottle |
231.15
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagentChemische identificatiekenmerken
16940-66-2 | |
37.83 | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
[BH4-].[Na+] |
Specificatie
Sodium borohydride | |
16940-66-2 | |
Granules | |
BH4Na | |
MFCD00003518 | |
01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189 | |
Sodium tetrahydroborate, SBH | |
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N | |
sodium boranuide | |
37.83 |
360.0°C | |
White | |
97.5% min. (Iodometry) | |
NaBH4 | |
1426 | |
15, 8727 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents | |
[BH4-].[Na+] | |
37.83 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Toxic if swallowed.
May damage fertility.
May damage the unborn child.
In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
Reacts viol
GHS P Statement
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Keep away from any possible contact with water,because of violent reaction and possible flash fire.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comf
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
- Sodium borohydride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
- Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P223-Contact met water vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.