Learn More
Sodium borohydride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
83.31 - 951.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 16940-66-2
Moleculaire formule BH4Na
Molecular Weight (g/mol) 37.83
MDL-nummer MFCD00003518
InChI Key YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Synoniem Sodium tetrahydridoborate
IUPAC Name sodium boranuide
SMILES [BH4-].[Na+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11316768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013432.22
100 g
83.31
100 gram
11336768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013432.36
500 g
237.18
500 gram
11326768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013432.57
4 x 500 g
951.74
2000 gram
Beschrijving
Beschrijving
Sodium borohydride is used as a reagent in the reduction of amino acids and their derivatives. Also used as a catalyst in the ammonia borane dehydrogenation. Sodium borohydride is used as a reducing agent in the synthesis of gold nanoparticles. It is also used for wood pulp and as a blowing agent for plastics. It reduces the aldehyde and keto groups to give the corresponding alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
16940-66-2
37.83
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
sodium boranuide
BH4Na
MFCD00003518
Sodium tetrahydridoborate
[BH4-].[Na+]
Specificatie
Sodium Borohydride
16940-66-2
Powder
BH4Na
Sodium tetrahydridoborate
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
sodium boranuide
37.83
Odorless
White caplets
400°C (decomposition)
White
98%
MFCD00003518
Soluble in water. Also soluble in liquid ammonia,amines,pyridine.
[BH4-].[Na+]
37.83
220°C (428°F)
Moisture sensitive
1.074 g/cm3 at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P223-P231+P232-P260-P264b-P270-P271-P281-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H260-H301-H314-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.3, Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 241-004-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ED3325000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Nitrogen
Productidentificatie
  • Sodium borohydride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P223-Contact met water vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium borohydride