Learn More
Sodium Borate, 10-Hydrate, N.F., J.T. Baker™
137.00 - 356.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1303-96-4 |
---|---|
Moleculaire formule | Na2B4O7·10H2O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15538144
|
Avantor J.T.Baker
3574-01 |
500 g | Poly Bottle |
137.00
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
15548144
|
Avantor J.T.Baker
3574-05 |
2.5 kg | Poly Bottle |
356.00
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Chemische identificatiekenmerken
1303-96-4 | |
Na2B4O7·10H2O |
Specificatie
Sodium Borate | |
1303-96-4 | |
381.37 | |
1L = 1.73kg |
10-Hydrate | |
Na2B4O7·10H2O | |
NF |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- SODIUM BORATE,10-HYDR
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
- H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: di-Sodium tetraborate decahydrate