Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
71.15 - 107.54
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1330-43-4
Moleculaire formule B4Na2O7
Molecular Weight (g/mol) 201.21
MDL-nummer MFCD00081185
InChI Key NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15455819
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AK
250 mL
71.15
250 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15465819
Bekijk documenten
Thermo Scientific Chemicals
J63637.AP
500 mL
107.54
500 ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Sodium borate is used as anhydrous borax for proteomics research, used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Sodium borate is used as anhydrous borax for proteomics research, used in the manufacturing of glazes and enamels, a component in tanning agents; curing and preserving skins, a agent used in cleaning compounds, used to artificially age wood, as a preservative, either alone or with other antiseptics against wood fungus, used in fireproofing fabrics and wood, used as antiseptic, used in detergents, an astringent for mucous membranes.
Solubility
Fully miscible.
Notes
Protect from heat. Store away from oxidizing agents.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1330-43-4
201.21
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
B4Na2O7
MFCD00081185
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Specificatie
Sodium borate buffer soln.
Colorless
9.0
B4Na2O7
Fully miscible.
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
201.21
1330-43-4
0.5 M
Liquid
MFCD00081185
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H360
May damage fertility or the unborn child.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Sodium borate, 0.5M buffer soln., pH 9.0
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P403-Op een goed geventileerde plaats bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous