Learn More
Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminum hydride, 70 wt.% solution in toluene (ca. 3.5M), AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
62.71 - 245.22
Chemische identificatiekenmerken
CAS 22722-98-1, 108-88-3
Moleculaire formule C6H16AlNaO4
Molecular Weight (g/mol) 202.16
MDL-nummer MFCD00011631
Synoniem Sodium dihydro-bis-(2-methoxyethoxy)aluminate in toluene
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10185847
Bekijk documenten
Thermo Scientific
430911000
100 mL AcroSeal™ Glass bottle
62.71
100 ml
10074627
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
430918000
800 mL AcroSeal™ Glass Bottle
245.22
800 ml
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
22722-98-1, 108-88-3
202.16
Sodium dihydro-bis-(2-methoxyethoxy)aluminate in toluene
C6H16AlNaO4
MFCD00011631
Specificatie
110.0°C
22722-98-1, 108-88-3
Viscous Liquid
[(CH3OCH2CH2O)2AlH2]Na
4°C
Sodium dihydro-bis-(2-methoxyethoxy)aluminate in toluene
202.16
68.5 to 71.5%
1.0360g/mL
Sodium bis(2-methoxyethoxy)Aluminum hydride
Amber to Colorless
C6H16AlNaO4
MFCD00011631
15,8702
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in aromatic hydrocarbons and ethers
202.16
1.036
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May cause drowsiness or dizziness.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes severe skin burns and eye damage.
May be fata
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 245-178-2
Productidentificatie
  • Sodium bis(2-methoxyethoxy)aluminiumhydride, 70 wt% sol. in toluene (ca. 3.5M)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.