Learn More
Brand™ Kweekbuis van natronkalkglas
Vervaardigd van natronkalkglas. BRAND™-kweekbuisjes van natronkalkglas zijn randloos en autoclaveerbaar bij 121 °C.
Merk:  Brand™ 114120
16.15 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 30243952
  • 25.84 / Pack of 344
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from soda lime glass.
  • Rimless
  • Autoclavable at 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
125 mm
100/Pk.
Cultuur
Natronkalkglas
16 mm