Learn More
Brand™ Kweekbuis van natronkalkglas
Vervaardigd van natronkalkglas. BRAND™-kweekbuisjes van natronkalkglas zijn randloos en autoclaveerbaar bij 121 °C.
Merk:  Brand™ 114106
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10411521
  • 42.45 / 250 stuks
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from soda lime glass.
  • Rimless
  • Autoclavable at 121°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
75 mm
250/Pk.
Cultuur
Natronkalkglas
12 mm