Learn More
Soda lime, ACS, Thermo Scientific Chemicals
63.25 - 198.99
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 8006-28-8 |
---|---|
Moleculaire formule | CaHNaO2 |
Molecular Weight (g/mol) | 96.074 |
MDL-nummer | MFCD00134094 |
InChI Key | HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 66545795 |
IUPAC Name | sodium;oxocalcium;hydroxide |
SMILES | [OH-].O=[Ca].[Na+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11378038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036596.36 |
500 g |
63.25
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11368038
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036596.A4 |
2.5 kg |
198.99
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Soda lime's ability to absorb carbon dioxide makes it valuable in medical and surgical professions. It is also used as powerful drying agent, or desiccant, in commercial and industrial usage. It is also useful for the construction of gas masks. It plays an essential role for the measurement of soil CO2 efflux upon absorption. It is also useful for direct measurement of dissolved CO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
8006-28-8 | |
96.074 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;oxocalcium;hydroxide |
CaHNaO2 | |
MFCD00134094 | |
66545795 | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] |
Specificatie
Soda Lime | |
8006-28-8 | |
CaHNaO2 | |
4 to 8 | |
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M | |
Air sensitive; Hygroscopic | |
96.074 | |
ACS Reagent |
4-8 Mesh | |
Soda Lime | |
MFCD00134094 | |
Soluble in water. | |
[OH-].O=[Ca].[Na+] | |
sodium;oxocalcium;hydroxide | |
66545795 |
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P390-P501c
H314-H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Soda lime
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Calcium hydroxide