Learn More
Brannan™ Specific Gravity Hydrometers M100 Series
Shot loaded specific gravity hydrometers for a variety of surface tension ranges.
17.90
Specificatie
Aantal | 1 per pak |
---|---|
Type | M100 specifieke-zwaartekrachthydrometer |
Nauwkeurigheid | 0.002 g/ml |
Stappen | 0.002 g/ml |
Certificeringen/conformiteit | ISO 650, 916 |
Produktcode | Merk | Bereik soortelijk gewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Bereik soortelijk gewicht | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12881438
|
Brannan™
10/945/0 |
1.10 tot 1.20 g/ml |
17.90
|
|
|||||
12841438
|
Brannan™
10/941/0 |
0.70 to 0.80 g/mL |
17.90
1 stuk |
|
|||||
12891438
|
Brannan™
10/946/0 |
1.20 tot 1.30 g/ml |
17.90
1 stuk |
|
|||||
12801448
|
Brannan™
10/947/0 |
1.30 to 1.40 g/mL |
17.90
1 stuk |
|
|||||
12851438
|
Brannan™
10/942/0 |
0.80 to 0.90 g/mL |
17.90
1 stuk |
|
|||||
12861438
|
Brannan™
10/943/0 |
0.90 to 1.00 g/mL |
17.90
1 stuk |
|
|||||
Beschrijving
Compares the relative density of a given liquid with that of water at 15.6°C (60°F). Brannan™ M100 Series Specific Gravity Hydrometers are manufactured from soda glass, steel shot ballast and synthetic wax resin.
- Includes protective plastic tube
- 250 mm in length
- Scale subdivision 0.002
- Accuracy of 0.002 specific gravity
- Available adjusted for either low or medium surface tension
- Available for numerous specific gravity ranges
Specificatie
1 per pak | |
0.002 g/ml | |
ISO 650, 916 | |
Staalkogel |
M100 specifieke-zwaartekrachthydrometer | |
0.002 g/ml | |
250 mm | |
Relatieve dichtheid van een opgegeven vloeistof tegenover deze van water |