Learn More
Poulten Graf™ Tweedelige injectiespuit Luer-tip, voor eenmalig gebruik
Gebruik deze spuiten voor diergeneeskundige toepassingen. Poulten Graf™ tweedelige injectiespuiten met luer-tip voor eenmalig gebruik zijn PVC-vrij en niet-toxisch, steriel verpakt en worden verzonden in blisterverpakkingen. De injectiespuiten voor eenmalig gebruik zijn uiterst strak en hebben een transparante, soepel werkende cilinder.
42.90 - 213.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Ja |
---|---|
Certificeringen/conformiteit | CE |
Materiaal | Polypropylene |
Beschrijving | Schermgeprinte schaalverdeling |
Producttype | 2-delige injectiespuit met Luer-tip |
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||||
10730353
|
Poulten Graf™
7 41008 |
20 tot 24 ml |
144.00
100 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10269521
|
Poulten Graf™
7 41004 |
5 tot 6 ml |
68.05
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10076041
|
Poulten Graf™
7 41006 |
10 tot 12 ml |
99.95
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||||
10640513
|
Poulten Graf™
7 41012 |
50 tot 60 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
10279521
|
Poulten Graf™
7 41001 |
2 tot 3 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschrijving
- Vervaardigd volgens DIN 13098
- Verkrijgbaar in verschillende maten, met en zonder naald
Specificatie
Ja | |
Polypropylene | |
2-delige injectiespuit met Luer-tip | |
Luer-punt | |
Ja |
CE | |
Schermgeprinte schaalverdeling | |
Ja | |
Ja |
Product Title
Poulten Graf™ Tweedelige injectiespuit Luer-tip, voor eenmalig gebruik