Learn More
Poulten Graf™ Tweedelige injectiespuit Luer-lock, voor eenmalig gebruik
Especially designed for use in human medicine. Poulten Graf™ Single Use Luer-Lock Two-Part Syringes offer quality at a good cost-performance ratio.
Merk:  Poulten Graf™ 7 41512
Produktcode. 11726519
Beschrijving
Beschrijving
  • Produced in accordance with ISO 7886, ISO 7864 and ISO 8537
  • PVC-free and non-toxic
  • Sterilixed with ethylene oxide according to DIN 13098 and dispatched in blister packs
  • Extremely tight with a transparent, smooth operating cylinder
  • Screen printed graduation
Specificatie
Specificatie
Ja
Polypropylene
2-delige injectiespuit met Luer-Lock-aansluiting
30 per pak
Luer Lock
Ja
CE
Schermgeprinte schaalverdeling
Ja
50 tot 60 ml
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen