Learn More
Simport™ Scientific T310 Series Cryovials
T310 Series Cryovials are designed for storing biological material, human or animal cells, these cryovials are compatible with most storage systems.
Specificatie
Materiaal Polypropyleen
Steriliteit Sterile
Voor gebruik met (toepassing) Deze cryobuizen voor opslag van biologisch materiaal, menselijke of dierlijke cellen kunnen gebruikt worden met de meeste opslagsystemen
Soort schroefdraad Extern
RNase-vrij Ja
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
  • Cap features a long skirt for easy one-hand aseptic methods and an exclusive silicone seal fitted inside the cap
  • Super-fast thread design allows removal or sealing with a mere 1 1/4 turn
  • Inside thread design that will not contribute to possible contamination
  • Tubes are provided with a white marking area for sample identification
  • Sterilized by gamma radiation
  • Autoclavable
  • Polypropylene construction
Specificatie
Specificatie
Polypropyleen
Deze cryobuizen voor opslag van biologisch materiaal, menselijke of dierlijke cellen kunnen gebruikt worden met de meeste opslagsystemen
Ja
Ja
Markeerpunt
Sterile
Extern
Ja
Cryogenic Vial