Learn More
Simport™ Scientific Basismallen voor eenmalig gebruik
Disposable Base Molds are inexpensive enough to be discarded after use, yet strong enough to be reused.
Specificatie
Producttype | Basismal |
---|---|
Materiaal | PVC |
Diepte (metrisch) | 0.5 cm |
Diepte (Engels) | 0.196 in. |
Voor eenmalig gebruik | Ja |
Beschrijving
- Specially formulated plastic material offers excellent thermal exchange
- Smooth interior finish and rounded corners facilitate specimen removal
Specificatie
Basismal | |
0.5 cm | |
Ja | |
Doos van 1000 stuks |
PVC | |
0.196 in. | |
Kan worden gebruikt met dezelfde modellen en typen cassettes en inbed-ringen en biedt uitstekende thermische uitwisseling |