Learn More
Simport™ Scientific CytoSep™ Funnels for Shandon™ Cytospin 4™ Centrifuges
For use with Thermo Scientific™ Shandon Cytospin 4 Centrifuges
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge |
---|
Beschrijving
- All plastic disposable sample chambers do not need metal clips
- Available with or without pre-attached filter card
Specificatie
Shandon Cytospin™ 4 Cytocentrifuge |