Learn More
Simport™ Scientific Ino-Loop™-entogen en -entnaalden
Specificatie
Lengte (Engels) 8.9 in.
Lengte (metrisch) 22.7 cm
Materiaal Polystyreen
Verpakkingstype Hersluitbare Ziplockzak, beveiligd tegen onbevoegde toegang
Steriliteit Sterile
Meer specificaties weergeven
Beschrijving
Beschrijving
  • Smooth and flexible
  • Needles are straightand suitable for removal of specimens of single colonies
  • Packed sterile in safe, tamperproof, zip-lock resealable bags
  • Does not require flaming
  • Eliminates risk of infection due to aerosol formation of pathogenic substances
  • Used under hoods without danger
  • Color-coded for ease of size identification
  • Total length: 22.7cm
Specificatie
Specificatie
8.9 in.
Polystyreen
Sterile
22.7 cm
Hersluitbare Ziplockzak, beveiligd tegen onbevoegde toegang