Learn More
Silver Nitrate, Honeywell Fluka™
Meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5%
326.78 - 3646.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7761-88-8
Moleculaire formule AgNO3
Molecular Weight (g/mol) 169.87
MDL-nummer MFCD00003414
InChI Key SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
PubChem CID 24470
ChEBI CHEBI:32130
IUPAC Name silver(1+) nitrate
SMILES [Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15680950
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
10220-50G
50 g
326.78
50 gram
15650950
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
10220-100G
100 g
479.26
100 gram
15670950
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
10220-500G
500 g
2306.52
500 gram
15660950
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
10220-1KG
1 kg
3646.67
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7761-88-8
169.87
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
24470
silver(1+) nitrate
AgNO3
MFCD00003414
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
CHEBI:32130
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
Specificatie
Silver Nitrate
7761-88-8
AgNO3
1493
Soluble in ethanol, 20.8g/L, Soluble in benzene, 2.2g/L, Soluble in methanol, 35g/L
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
169.87
CHEBI:32130
99.8 to 100.5%
Meets analytical specification of Ph. Eur. BP, USP
AgNO3
MFCD00003414
silver nitrate, silvernitrate, lunar caustic, silbernitrat, argenti nitras, nitrate d'argent, nitric acid silver i salt, silver mononitrate, silver i nitrate, argerol
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
silver(1+) nitrate
24470
169.87g/mol
Vapor Density: 5.8 (vs air)
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
H272-H290-H314-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-853-9
missing translation for 'rtecsNumber' : VW4725000
Productidentificatie
  • Silver nitrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Oxiderende vaste stof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: silver nitrate