Learn More
Zilvernitraat, analyse, volumetrisch, 0.1 M
BIOPHARMA
Bepaal concentraties met zilvernitraat als titratieoplossing. Reagecon™-zilvernitraat, analyse, volumetrisch, 0.1 M is perfect voor titratie van haliden, anionen die zich gedragen als haliden, mercaptanen en diverse organische materialen.
115.44 - 143.00
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11526863
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Reagecon
N20100F
1 l
115.44
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11516863
Bekijk documenten
Reagecon
N20100W
2.5 L
143.00
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Neerslagtitraties
  • Deze analytische methodologie is gebaseerd op reacties die verbindingen met een beperkte oplosbaarheid opleveren.
  • Er zijn niet veel neerslagmiddelen die lucratief kunnen worden gebruikt bij titrometrie, en zilvernitraat is verreweg de belangrijkste.
  • Bij deze titraties (ook wel argentometrische titratie genoemd) wordt zilvernitraat als de titratieoplossing gebruikt.
  • Zilvernitraat kan worden gebruikt voor het bepalen van haliden (Cl-, I-, Br-) en voor anionen die zich gedragen als haliden (SCN-, CN-, CNO-).
  • Bovendien kan het worden gebruikt voor het bepalen van Mercaptans en organische materialen die vetzuren bevatten.
  • Indicatoren die doorgaans worden gebruikt voor neerslagtitraties omvatten natriumchromaat, fluoresceïne en ijzer (III).
  • Er zijn uiteenlopende gestandaardiseerde titratieoplossingen  met zilvernitraat beschikbaar, waarvan sommige gestandaardiseerd zijn om specifiek te komen tot een één-op-één vergelijkbaarheid met natriumchloride in verschillende voedingsmiddelen.
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: silver nitrate