Learn More
Gilson™ Silicone Tubing for H2 Pump Head
For use with HF2 pump head
Merk:  Gilson™ F117977
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10492982
  • 123.00 / 3 meter
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Autoclavable
Silicone Elastomer
300 cm
biological use
148mL/min.
Translucent Beige
Extension Pump Tubing
5 mm
8 mm
For HF2 pump heads
1 Each
High
230°C
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen