Learn More
Silicon powder, crystalline, -325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
55.58 - 466.32
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-21-3
Moleculaire formule Si
Molecular Weight (g/mol) 28.09
MDL-nummer MFCD00085311
InChI Key XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC Name silicon
SMILES [Si]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11397507
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012681.09
10 g
55.58
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11387507
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012681.22
100 g
166.19
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11377507
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
012681.36
500 g
466.32
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-21-3
28.09
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
5461123
silicon
Si
MFCD00085311
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
CHEBI:27573
[Si]
Specificatie
Silicon
Crystalline Powder
Si
metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
[Si]
28.09
CHEBI:27573
Powder
7440-21-3
99.5% (Metals basis)
MFCD00085311
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
silicon
5461123
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-130-8
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures