Learn More
Silicon(IV) chloride, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
56.48 - 140.70
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10026-04-7
Moleculaire formule Cl4Si
Molecular Weight (g/mol) 169.89
MDL-nummer MFCD00011229
InChI Key FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
PubChem CID 24816
IUPAC Name tetrachlorosilane
SMILES Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11369297
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040148.AC
25 mL
56.48
25 ml
11359297
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040148.AE
100 mL
140.70
100 ml
Beschrijving
Beschrijving
Silicon(IV) chloride is used as semiconductor grade.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10026-04-7
169.89
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
24816
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
Cl4Si
MFCD00011229
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
tetrachlorosilane
Specificatie
57.6°C
-70°C
Colorless
(metals basis)
SiCl4
UN1818
silicon tetrachloride, silicon chloride, perchlorosilane, silane, tetrachloro, silicon iv chloride, tetrachlorosilicon, chlorid kremicity, silicio tetracloruro di, siliciumtetrachlorid, silicon chloride sicl4
FDNAPBUWERUEDA-UHFFFAOYSA-N
tetrachlorosilane
24816
99.998%
Moisture sensitive
Silicon(IV) chloride
10026-04-7
Liquid
Cl4Si
MFCD00011229
14,8500
Reacts with water. Miscible with benzene,ether,chloroform.
Cl[Si](Cl)(Cl)Cl
169.89
169.9
Acrid
1.483 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H335-H319
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301+H331-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: SILICON TETRACHLORIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 233-054-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VW0525000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Productidentificatie
  • Silicon(IV) chloride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Silicon tetrachloride