Learn More
Silicate solution for Ion Chromatography 1g/L, 1% NaOH matrix, Fisher Chemical™
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Specificatie
Oplossing bevat | H2O |
---|---|
Concentratie | 1 g/L |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12902195
![]() |
Fisher Chemical
A 041 100 |
100 mL |
54.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12912195
![]() |
Fisher Chemical
A 041 250 |
250 mL |
77.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
12922195
![]() |
Fisher Chemical
A 041 500 |
500 mL |
114.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Specificatie
H2O | |
1 g/L |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Single-component Standard Solution for Ion chromatography. Silicate 1000mg/l in NaOH 1% (A 041)
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Product Title
Silicate solution for Ion Chromatography 1g/L, 1% NaOH matrix, Fisher Chemical™