Learn More
Macherey-Nagel™ Silica N
79.65 - 350.00
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10266811
|
Macherey-Nagel™
816330.5 |
5 kg |
350.00
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10124811
|
Macherey-Nagel™
816330.1 |
1 kg |
79.65
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Specificatie
2 to 20 μm | |
Silica N | |
Silica |