Learn More
Silica Gel PS Drying Agent, Honeywell Fluka™
With indicator
65.65 - 305.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 112926-00-8
Moleculaire formule O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.083
MDL-nummer MFCD00011232
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15627080
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
78307-250G
250 g Poly Bottle This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
15617080
Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
78307-1KG
1 kg Poly Bottle
305.78
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
112926-00-8
60.083
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:30563
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232
24261
dioxosilane
Specificatie
Silica gel PS drying agent
Silica Gel
MFCD00011232
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08g/mol
112926-00-8
O2Si
NONH for all modes of transport
O=[Si]=O
60.083
CHEBI:30563