Learn More
Epredia™ Signature Series™ Cyto-Stain™
Achieve results similar to conventional Papanicolaou stains with Epredia™ Signature Series Cyto-Stain™, a uniquely formulated cytoplasmic stain
64.60 - 139.00
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10435339
|
Epredia™
7501R |
1 gal. |
139.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
10465680
|
Epredia™
7511 |
4 pt. |
64.60
4 stuks |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Use for all gynecological and nongynecological procedures
- Reduces staining time
- Cost-effective, as user performs only one counterstain
- Cyto-Stain provides a full range of familiar cytoplasmic colors and control over the staining intensities
- Cyto-Stain G is a modification to produce greener cyanophilic hues in intermediate and basal cells