Learn More
Trajan™ Diamond MS Thermo RSH and CTC RTC Autosampler Syringes
Improves the sensitivity of your MS analysis with reduced non-specific sample interaction and increased analyte recovery.
123.00 - 132.08
Specificatie
Voor gebruik met (toepassing) | Gas/Liquid chromatography |
---|---|
Producttype | Autosampler Syringe |
Max. temperatuur (Engels) | 662°F |
Max. temperatuur (metrisch) | 350°C |
Aantal | Ea. |
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Model | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Volume (metrisch) | Model | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
13107986
|
Trajan™
002790 |
10 μL | 10R-RTC/RSH-GT-MS1 |
123.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13117986
|
Trajan™
003790 |
25 μL | 25R-RTC/RSH-GT-MS1 |
132.08
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13127986
|
Trajan™
004790 |
50 μL | 50R-RTC/RSH-GT-MS1 |
123.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13137986
|
Trajan™
005790 |
100 μL | 100R-RTC/RSH-GT-MS1 |
123.00
1 stuk |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Lowest syringe carryover
- Reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery
- Compatible with ultra smooth removable needles with choice of surface treatment (sold separately)
Specificatie
Gas/Liquid chromatography | |
662°F | |
Ea. | |
Removable |
Autosampler Syringe | |
350°C | |
Thermo RSH and CTC RTC |