Learn More
Cytiva Sephadex™ G10 medium
Gel filtration medium for desalting and buffer exchange of peptides and small biomolecules
335.40 - 1474.00
Specificatie
Debiet 24 Tot 49 cm/uur
Partikelgrootte 55 tot 165 μm in natte vorm, 40 tot 120 μm in droge vorm
Bedvolume 2 tot 3 mL/g in gedestilleerd water
Producttype Sephadex G10 Media
Indeling Vaste beads
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11584865
Bekijk documenten
Cytiva
17-0010-01
100 g
335.40
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11594865
Bekijk documenten
Cytiva
17-0010-02
500 g
1474.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Beads behave as rigid spheres obeying Darcy's Law for purposes of determining maximum flowrate and maximum operating pressure
  • Working pH range 2 to 13
  • Particle size range 55 to 165μm
  • Bed volume in distilled water 2-3mL/g
  • Exclusionation limit: 7 x 102 dextrans, 7 x 102 globular proteins
Specificatie
Specificatie
24 Tot 49 cm/uur
2 tot 3 mL/g in gedestilleerd water
Vaste beads
Ontzouten en bufferwissel van peptiden en kleine biomoleculen >700 M.W.
30 cm
2 tot 13
Peptiden en kleine biomoleculen
55 tot 165 μm in natte vorm, 40 tot 120 μm in droge vorm
Sephadex G10 Media
2.6 cm
11.81 in.
24-49 cm/h, pressure drop cm H2O/bed height = 2, bed height 30 cm, 2.6 cm i.d
Gecrosslinkte dextraan
4 °C tot 30 °C