Learn More
Cytiva Sephadex™ G-100 Media
Commonly used for desalting and buffer exchange of very large biomolecules
697.00 - 872.00
Specificatie
Aantal | 100 g |
---|---|
Bedvolume | 15 to 20mL/g in Distilled Water |
Producttype | Sephadex G-100 Media |
Indeling | Solid Bead |
Voor gebruik met (toepassing) | Useful for desalting and Buffer exchange of very large biomolecules |
Produktcode | Merk | Debiet | Partikelgrootte | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Debiet | Partikelgrootte | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11524885
|
Cytiva
17-0060-01 |
4.2 mL/min. | 100 to 310 μm (Wet Form), 100 to 310 μm (Dry Form) |
697.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11544885
|
Cytiva
17-0061-01 |
1 mL/min. | 25 to 100 μm (Wet Form), 10 to 40 μm (Dry Form) |
872.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Available in two particle size ranges
Fine particle size
- Particle size, dry: 40 to 120μm
- Fractionation range, globular proteins: 4000 to 150,000
- Particle size, dry: 10 to 40μm
- Fractionation range, globular proteins: 4000 to 100,000
Specificatie
100 g | |
Sephadex G-100 Media | |
Useful for desalting and Buffer exchange of very large biomolecules | |
2 to 10 | |
Large biomolecules |
15 to 20mL/g in Distilled Water | |
Solid Bead | |
0.096 bar | |
Cross-linked Dextran | |
4° to 30°C |