Learn More
Semperit™ Semperguard™ Vinyl Powdered Disposable Gloves
Semperguard™ Vinyl Powdered Disposable Gloves are safe for use with fat-free foodstuffs.
13.00 - 14.56
Specificatie
Certificeringen/conformiteit ISO 9001, ISO 13485
Classificatie CE Category I
Soort snede Rolled
Kleur Transparent
Voor eenmalig gebruik Single-use
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15573516
Bekijk documenten
Semperit™
3000001476
Small
14.56
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15593516
Bekijk documenten
Semperit™
3000001478
Large This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
15503526
Bekijk documenten
Semperit™
3000001479
X-Large
13.00
Pack of 90
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15583516
Bekijk documenten
Semperit™
3000001477
Gemiddeld This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
  • Pre-powdered
  • Vinyl construction
  • Free from latex proteins and accelerants
  • Free from DOP
  • Suitable for fat-free food contact
  • CE Category I minimal risks
  • Transparent in color
Specificatie
Specificatie
ISO 9001, ISO 13485
Rolled
Single-use
Vinyl
Disposable Gloves
Personal Protection, Professional Cleaning/Hygiene, Alternate Care
Dispenser Box
240 mm
CE Category I
Transparent
Yes
Powdered
0.15 mm
Rolled
100 Pk.