Learn More
Julabo™ SemiChill Recirculating Cooling Baths with Air Compressor
Operational temperature ranges from +5 to +35 °C. Julabo™ SemiChill Recirculating Cooling Baths with Air Compressor can be modified to provide heater capacities up to 5 kW.
18895.00 - 21080.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit CE, Classification III (FL) according to DIN 12876-1
Debiet 33 L/min.
Voor gebruik met (apparatuur) For industrial applications
Temperatuurbereik 5°C to 40°C
Max. druk 50.8 psi
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11914838
Bekijk documenten
Julabo™
950002503P3H0
21 to 33 L
18895.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11934838
Bekijk documenten
Julabo™
950005007P3H0
43 to 60 L
21080.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Space-saving, no lateral ventilation
  • Handles and castor make relocation easy
  • Industrial grade mains power switch and emergency cut-off
  • Pressure gauge
  • Liquid level indicator
  • Front filling port
  • Low noise level
  • PID temperature control
  • ATC3 3-point calibration
  • Early warning system for low liquid level
  • Warning and safety functions
  • Modular design allows selection between different options
  • Air cooled model
Specificatie
Specificatie
CE, Classification III (FL) according to DIN 12876-1
For industrial applications
50.8 psi
±0.1°C
60 Hz
33 L/min.
5°C to 40°C
R404A
230 V