Learn More
Selenium sulfide, 94%, Thermo Scientific Chemicals
56.48 - 550.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7488-56-4
Moleculaire formule S2Se
Molecular Weight (g/mol) 143.09
MDL-nummer MFCD00011227
InChI Key JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC Name thione
SMILES S=[Se]=S
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11390208
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042943.14
25 g
56.48
25 gram
11380208
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042943.22
100 g
157.79
100 gram
11370208
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042943.36
500 g
550.74
500 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7488-56-4
143.09
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
24087
S=[Se]=S
S2Se
MFCD00011227
selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
thione
Specificatie
(decomposition)
<100°C
Red to Brown
94%
MFCD00011227
Insoluble in water,in dilute HCl
S=[Se]=S
143.09
143.09
Selenium sulfide
7488-56-4
Powder
S2Se
selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
thione
24087
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P262-P264b-P270-P280-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-303-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Selenium sulphide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P405-Achter slot bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Selenium sulphide