Learn More
Selenium, 99.5+%, powder, -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
73.37 - 665.31
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7782-49-2
Moleculaire formule Se
Molecular Weight (g/mol) 78.97
MDL-nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Synoniem selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
PubChem CID 6326970
ChEBI CHEBI:27568
IUPAC Name selenium
SMILES [Se]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10276300
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
198070500
50 g Glass bottle
73.37
50 gram
10604712
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
198072500
250 g Glass bottle
253.26
250 gram
15634454
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
198070010
1 kg Glass bottle
665.31
1 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7782-49-2
78.97
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
6326970
selenium
Se
MFCD00134090 MFCD00011224
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
CHEBI:27568
[Se]
Specificatie
685.0°C
217.0°C
Colorless to Yellow
Se
MFCD00134090 MFCD00011224
158,568
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in concentrated acid, slightly soluble in diehtyl ether, almost insoluble in carbon disulfide, insoluble in ethanol
[Se]
78.97
CHEBI:27568
≥99.5%
4.8100 g/mL
Selenium
7782-49-2
Solution
Se
01,990; 04,422; 05,575; 06,507; 08,439; 10,345; 11,465; 14,281
selenium, elemental, selen, hydride, atom, elemental, selenio, vandex, alloy, and compounds, gray
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
selenium
6326970
78.96
4.81
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-957-4
Productidentificatie
  • Selenium
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 4 voor chronische toxiciteit
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H413-Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
  • H301-Giftig bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P311-Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.