Learn More
Selenium(IV) oxide, 99.8%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
37.79 - 1386.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7446-08-4 |
---|---|
Moleculaire formule | O2Se |
Molecular Weight (g/mol) | 110.97 |
MDL-nummer | MFCD00003562 |
InChI Key | JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 |
PubChem CID | 24007 |
SMILES | O=[Se]=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10266540
|
Thermo Scientific Acros
200000100 |
10 g | Glass bottle |
37.79
10 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10665082
|
Thermo Scientific Acros
200001000 |
100 g | Glass bottle |
111.56
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10480281
|
Thermo Scientific Acros
200005000 |
500 g | Glass bottle |
370.85
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
11964121
|
Thermo Scientific Acros
200000025 |
2.5 kg | Glass bottle |
1386.90
2.50 kg |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7446-08-4 | |
110.97 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
24007 |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
O=[Se]=O |
Specificatie
Selenium(IV) oxide | |
7446-08-4 | |
Powder | |
O2Se | |
MFCD00003562 | |
15,8571 | |
Solubility in water: 38.4 g/100mL (14°C). Other solubilities: 1.11 parts/100 parts acetic acid (13.9°C), 10.16 parts/100 parts methanol (11.8°C), 6.67 parts/100 parts 93% ethanol (14°C), 4.35 parts/100 parts acetone (15.3°C) | |
O=[Se]=O | |
110.97 | |
110.96 | |
Trace Metal Basis |
315.0°C | |
White to Beige | |
70 to 71.5% Se | |
SeO2 | |
01,992; 02,360; 03,245; 04,422; 05,575; 06,509; 08,439; 09,409; 10,345; 11,96; 13,272; 14,177; 15,89; 17,312 | |
selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4 | |
JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N | |
selenium dioxide | |
24007 | |
99.8% |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-194-7
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Selenium(IV) oxide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 2
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H330-Dodelijk bij inademing.
- H373-Kan schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.