Learn More
Contec™ SATWIPES™ Wipes
Contec™ SATWIPES™Wipes consist of nonwoven presaturated wipes dispensed from a center-pull roll in a reusable canister.
Merk:  Contec™ SW420045
465.80 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Produktcode. 15868954
  • 517.56 / Pack of 1800
Beschrijving
Beschrijving
  • Solvent-specific color-coded labeling for easy solvent identification
  • Wipes are dispensed from center-pull perforated rolls with self-closing lids for added convenience
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Pre-saturated Wipe
15 cm
23 cm
Not Autoclavable
15 x 23 cm (6 x 9 in.)
Non-sterile
6 in.
9 in.
Non-woven Cellulose, Lyocell
Single-use
1-ply
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.