Learn More
Sartorius Cubis™ MSE Precision Balance without Draft Shield
For users who need to weigh with the highest accuracy, but have lower needs in terms of complexity of a weighing process and data management.
Merk: Sartorius MSE10202S-000-D0
Description
MSA-weegschalen met bovenlader vormen onderdeel van de Cubis-serie van modulaire apparatuur, die een nauwkeurig gemachineerde tweede generatie monolithische weegcel omvat voor grotere nauwkeurigheid en een uiterst vlugge respons voor snelle resultaten met uitstekende reproduceerbaarheid. Cubis is de eerste en enige weegschaal die automatisch zijn waterpasinstelling controleert, uitvoert en documenteert. Ook is het mogelijk om aanpassingen uit te voeren voor afstemming op specifieke laboratoriumbehoeften zodat kan worden voldaan aan de meest strikte vereisten, evenals de mogelijkheid om de weegmodule en het tochtscherm te kiezen waardoor een gebruiker alleen hoeft te investeren in wat hij nodig heeft.
- Geeft het hoogste niveau aan veiligheid door compromisloze betrouwbaarheid van weegresultaten en conformiteit met normen te bieden
- Korte meetduur resulteert in tijdwinst— bij elke meting
- Wordt standaard geleverd met Q-Level, de automatische gemotoriseerde functie voor waterpas zetten—biedt waardevolle ondersteuning voor het hebben van een weegschaal die altijd waterpas is (modellen >6.2 kg bieden gebruikersondersteuning wanneer waterpasplaatsing nodig is—interactieve instructies (in realtime) helpen de gebruiker om de libel snel en correct te positioneren door aan te geven welk stelpootje moeten worden gedraaid en in welke richting)
- Is voorzien van isoCAL, een volautomatische kalibratie-/afstelfunctie
- Q-Pan: Minimaliseert automatisch fouten door asymmetrische belading om de weegnauwkeurigheid te verhogen
- Interfaces, zoals: Bluetooth™ (draadloos), 9-pins RS232C met PS2-poort (voor de aansluiting van een toetsenbord of streepjescodescanner) of een extra 25-pins RS232C-poort zijn optioneel verkrijgbaar
- Zonder tochtscherm
- Beschermd tegen stof en water
- Biedt een brede selectie aan accessoires voor meer opties
- Schotelgrootte: 206 x 206 mm (behalve voor Model 5202S, waarbij deze een afmeting van 140 x 140 mm heeft)
MSE-display- en regeleenheid - Groot, contrastrijk lcd-display met duidelijk gestructureerde toetsen voor nauwkeurige activering van functies
- Eenvoudig te begrijpen menuondersteuning met korte tekstinstructies
- Wordt standaard geleverd met ingebouwde interfaces voor USB- en 25-pins RS232C-communicatie
- Perfect voor gebruikers die met de hoogste nauwkeurigheid moeten meten, maar die minder complexe toepassings-/communicatievereisten hebben
- Toepassingen omvatten: Standaard wegen, weging in procenten, middeling (wegen van dieren), massa-eenheidconversie, tellen, netto-/totaalformulering, dichtheidsbepaling (uitsluitend methode voor drijfvermogen), totaliseren, berekeningen
Specifications
Toetsen | |
RS232 25-pins, RS232 9-pins, bluetooth, PS/2-poort | |
10.2 kg | |
10 mg | |
AC-adapter, stofkap, handleiding | |
Assisted | |
Die-cast Metal, Stainless Steel | |
10202S | |
≤±7 mg | |
≤1 sec. | |
5°C to 40°C | |
Precision Balance | |
9.9 in. | |
25.2 cm | |
11.5 inch | |
20.9 inch | |
53.3 cm | |
100/240 V 50/60 Hz | |
7 w | |
50 / 60 Hz |
ISO, FDA/USP, GxP | |
20 mg | |
LCD | |
Karaat, grein, milligram, pound, ounce, pennyweigh | |
IP54 | |
≤±20 mg | |
≤1.5 sec. | |
Square | |
12 g | |
41°F to 104°F | |
5000 g | |
2 Years | |
8.1 in. | |
20.6 cm | |
29.2 cm | |
8.1 inch | |
20.6 cm | |
100/240 V | |
1 A |