Learn More
Sartorius Cubis™ MSA Semi-Micro Balances
With full resolution (readability 10μg) up to 220g
Merk:  Sartorius MSA125P-100-DA
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 13596370
Beschrijving
Beschrijving
MSA semi-microweegschalen vormen onderdeel van de Cubis-serie van modulaire apparatuur, die een nauwkeurig gemachineerde tweede generatie monolithische weegcel omvat voor grotere nauwkeurigheid en een uiterst vlugge respons voor snelle resultaten met uitstekende reproduceerbaarheid. Cubis is de eerste en enige weegschaal die automatisch zijn waterpasinstelling controleert, uitvoert en documenteert. Ook is het mogelijk om aanpassingen uit te voeren voor afstemming op specifieke laboratoriumbehoeften zodat kan worden voldaan aan de meest strikte vereisten, evenals de mogelijkheid om de weegmodule en het tochtscherm te kiezen waardoor een gebruiker alleen hoeft te investeren in wat hij nodig heeft.
  • Geeft het hoogste niveau aan veiligheid door compromisloze betrouwbaarheid van weegresultaten en conformiteit met normen te bieden
  • Korte meetduur resulteert in tijdwinst — bij elke meting
  • Wordt standaard geleverd met Q-Level, de automatische gemotoriseerde functie voor waterpas zetten — biedt waardevolle ondersteuning voor het hebben van een weegschaal die altijd waterpas is
  • Is voorzien van isoCAL, een volautomatische kalibratie-/afstelfunctie
  • Q-Pan: Minimaliseert automatisch fouten door asymmetrische belading om de weegnauwkeurigheid te verhogen
  • Interfaces, zoals: Bluetooth™ (draadloos), 9-pins RS232C met PS2-poort (voor de aansluiting van een toetsenbord of streepjescodescanner) of een extra 25-pins RS232C-poort zijn optioneel verkrijgbaar
  • Tochtscherm en weegschotel kunnen snel en gemakkelijk worden gedemonteerd en gereinigd zonder de stabiliteit aan te tasten
  • Beschermd tegen stof en water
  • Biedt een brede selectie aan accessoires voor meer opties
  • Schotelgrootte: 85 x 85 mm
MSA-display- en regeleenheid
  • Toonaangevende technologie met uitstekend bedieningsgemak en weergavekwaliteit, vooral voor complexe toepassingen
  • Kantelbaar en afneembaar aanraakscherm met een hoge-resolutie kleuren-TFT voor prachtige weergave van tekst en afbeeldingen
  • Wordt standaard geleverd met ingebouwde interfaces voor USB-, 25-pins RS232C- en ethernetcommunicatie en met een geïntegreerde SD-kaartlezer voor gegevensopslag en gemakkelijke gegevensoverdracht
  • Q-Guide: Nieuw gebruikers-/taakbeheer met wizard-ondersteuning voor eenvoudig bedienen en programmeren
  • Verzeker veiligheid en betrouwbaarheid van resultaten met Advanced Pharma Compliance via gebruikers-/wachtwoordbeheer, audit-trailfunctie, waarschuwingsberichten en herinneringsfuncties
  • Volledig gepersonaliseerde add-ons en upgrades voor toepassingen maken sneller en efficiënter werken mogelijk en verhogen de betrouwbaarheid van processen (Q-Apps)
  • Toepassingen omvatten: Standaard wegen, weging in procenten, middeling (wegen van dieren), massa-eenheidconversie, tellen, formulering, dichtheidsbepaling, totaliseren, controleweging, tweede tarrageheugen, individuele identificatoren (ID's), berekeningen, statistieken, tijdgestuurde functies, Cubis Individual (Q-Apps)
† According to United States Pharmacopeia Chapter 41.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Touch screen, keys
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26
TFT
Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H
Draft Shield with Automatic Doors (DA); Motorized
<6 sec.
0.02 g
41°F to 104°F
50 g
9.8 in.
24.9 cm
14.6 in.
37.1 cm
16.1 in.
41 cm
100/240 V 50/60 Hz
15 w
50/60 Hz
Internal, isoCAL
60 g, 120 g
0.01, 0.1 mg
80% for 31°C, 50% for 40°C
Automatic
0.015 mg for 0 to 60 g, 0.06 mg for 60 to 220 g
<2 sec.
5°C to 40°C
Semi Micro Balance
3.34 in.
8.5 cm
10.27 in.
26.1 cm
3.34 in.
8.5 cm
100/240 V
1 A
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen