Learn More
Sartorius Cubis™ Micro Balances: 3.6P Weighing Module with DM Draft Shield
Designed to weigh the smallest sample quantities and meet the highest requirements. Sartorius Cubis™ Micro Balances: 3.6P Weighing Module with DM Draft Shield includes an automatic/motorized glass shield for maximum safety and reliability.
Merk: Sartorius MSA3.6P-000-DM
Beschrijving
Weegschalen met hoge precisie die bedoeld zijn om de kleinste monsterhoeveelheden te meten (minder dan 10 mg) tot maximaal 6.1 g om tegemoet te komen aan de minimale nauwkeurigheidsvereisten van het U.S. Pharmacopoeia en om te voldoen aan de meest strikte vereisten.
- Geeft het hoogste niveau aan veiligheid door compromisloze betrouwbaarheid van weegresultaten en conformiteit met normen te bieden
- Korte meetduur resulteert in tijdwinst — bij elke meting
- Gemotoriseerd, 100% glazen tochtscherm (DM) is perfect voor het snel en moeiteloos verwerken van kleine monsterhoeveelheden en het vermogen tot automatisch leren maakt aanpassing aan elke workflow mogelijk
- Biedt gebruikersondersteuning wanneer waterpasplaatsing nodig is — interactieve instructies (in realtime) helpen de gebruiker om de libel snel en correct te positioneren door aan te geven welk stelpootje moeten worden gedraaid en in welke richting
- Is voorzien van isoCAL, een volautomatische kalibratie-/afstelfunctie
- Interfaces, zoals: Bluetooth™ (draadloos), 9-pins RS-232C met PS2-poort (voor de aansluiting van een toetsenbord of streepjescodescanner) of een extra 25-pins RS-232C-poort zijn optioneel verkrijgbaar
- Tochtscherm en weegschotel kunnen snel en gemakkelijk worden gedemonteerd en gereinigd zonder de stabiliteit aan te tasten
- Beschermd tegen stof en water
- Biedt een brede selectie aan accessoires voor meer opties
- Toonaangevende technologie met uitstekend bedieningsgemak en weergavekwaliteit, vooral voor complexe toepassingen
- Kantelbaar en afneembaar aanraakscherm met een hoge-resolutie kleuren-TFT voor prachtige weergave van tekst en afbeeldingen
- Wordt standaard geleverd met ingebouwde interfaces voor USB-, 25-pins RS-232C- en ethernetcommunicatie en met een geïntegreerde SD-kaartlezer voor gegevensopslag en gemakkelijke gegevensoverdracht
- Q-Guide: Nieuw gebruikers-/taakbeheer met wizard-ondersteuning voor eenvoudig bedienen en programmeren
- Verzeker veiligheid en betrouwbaarheid van resultaten met Advanced Pharma Compliance via gebruikers-/wachtwoordbeheer, audit-trailfunctie, waarschuwingsberichten en herinneringsfuncties
- Volledig gepersonaliseerde add-ons en upgrades voor toepassingen maken sneller en efficiënter werken mogelijk en verhogen de betrouwbaarheid van processen (Q-Apps)
- Toepassingen omvatten: Standaard wegen, weging in procenten, middeling (wegen van dieren), massa-eenheidconversie, tellen, formulering, dichtheidsbepaling, totaliseren, controleweging, tweede tarrageheugen, individuele identificatoren (ID's), berekeningen, statistieken, tijdgestuurde functies, Cubis Individual (Q-Apps)
- Kantelbaar en afneembaar groot monochroom grafisch display met hoge resolutie
- Toetsbediening; positieve klikactie en nauwkeurige activering van functies
- Combineert klassieke toetsbediening met een brede verscheidenheid aan prestatiegerichte kenmerken
- Wordt standaard geleverd met ingebouwde interfaces voor USB-, 25-pins RS-232C- en ethernetcommunicatie en met een geïntegreerde SD-kaartlezer voor gegevensopslag en gemakkelijke gegevensoverdracht
- Q-Guide: Nieuw gebruikers-/taakbeheer met wizard-ondersteuning voor eenvoudig bedienen en programmeren
- Verzeker veiligheid en betrouwbaarheid van resultaten met Advanced Pharma Compliance via gebruikers-/wachtwoordbeheer, audit-trailfunctie, waarschuwingsberichten en herinneringsfuncties
- Toepassingen omvatten: Standaard wegen, weging in procenten, middeling (wegen van dieren), massa-eenheidconversie, tellen, formulering, dichtheidsbepaling, totaliseren, controleweging, tweede tarrageheugen, individuele identificatoren (ID's), berekeningen, statistieken, tijdgestuurde functies
- Groot lcd-scherm met hoog contrast en duidelijk gestructureerde toetsen voor nauwkeurige activering van functies
- Eenvoudig te begrijpen menuondersteuning met korte tekstinstructies
- Wordt standaard geleverd met ingebouwde interfaces voor USB- en 25-pins RS-232C-communicatie
- Perfect voor gebruikers die met de hoogste nauwkeurigheid moeten meten, maar die minder complexe toepassings-/communicatievereisten hebben
- Toepassingen omvatten: Standaard wegen, weging in procenten, middeling (wegen van dieren), massa-eenheidconversie, tellen, netto-/totaalformulering, dichtheidsbepaling (uitsluitend methode voor drijfvermogen), totaliseren, berekeningen
Specificatie
MSA Touch screen | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
Color TFT | |
Gram, kilogram, carat, pound, ounce, troy ounce, H | |
Certificate of conformity with specs | |
≤8 sec. | |
≤±0.003, 0.004, 0.005 mg | |
≤5 sec. | |
5°C to 40°C | |
Micro Balance | |
21.3 cm | |
5.9 in. | |
15 cm | |
13.5 in. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
7 w | |
50/60 Hz |
Internal, isoCAL | |
1.1 g, 2.1 g, 3.1 g | |
0.001, 0.002, 0.005 mg | |
80% for 31°C, 50% for 40°C | |
Semi automatic | |
Draft shield: DM (automatic/motorized, round, glass) | |
4 mg | |
41°F to 104°F | |
1 g | |
8.4 in. | |
3 cm | |
2.75 in. | |
7 cm | |
34.2 cm | |
100/240 V | |
1 A |