Learn More
Sartorius Balance Density Determination Kits
Use with Sartorius balances to determine the density of solids and liquids
Merk: Sartorius YDK01
1340.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Alle kits bevatten
- 2 Bekers (7 mm en 55 mm diam.)
- Stangframe
- Thermometer met vasthoudclip
- Glazen loodje
- Zeef voor onderdompeling van monsters (voor panhanger)
- Monsterhouder (voor panhanger)
- Metalen platform
- Pakking voor ME-modellen
- Compensatieschijf voor ME235S/P-, ME254S-modellen
- 3 adapters
- Adapter voor LA/LP-modellen met analytisch tochtscherm
- Adapters voor LA/LP-modellen: 1 met en 1 zonder analytisch tochtscherm
- Compensatieschijf voor LA/LP2300D-modellen
Specificatie
CPA-weegschaal | |
Bepalen van de dichtheid van vaste en vloeibare st | |
2 bekers (diameter van 7 mm en 55 mm), balkframe, | |
Density Determination Kit |