Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Frits
Frits for use with Sartorius Combisart Systems
163.00
Specificatie
Producttype | Frit |
---|---|
Type weergave | None |
Materiaal | Stainless Steel |
Aantal | 1 Ea. |
Voor gebruik met (toepassing) | Ensure uniform distribution of microorganisms and particles on the membrane filter surface |
Produktcode | Merk | Diameter (Engels) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Diameter (Engels) | Diameter (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10374901
|
Sartorius
6980102 |
1.9 in. | 5cm |
163.00
1 stuk |
|
||||
10727622
|
Sartorius
6980103 |
1.8 in. | 4.7cm |
163.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Stainless steel
- For stainless steel manifolds
- Choose from 47mm and 50mm
Specificatie
Frit | |
Stainless Steel | |
Ensure uniform distribution of microorganisms and particles on the membrane filter surface |
None | |
1 Ea. | |
Stainless Steel Manifold |