Learn More
Saponin, From Saponegin Glycosides (Off-White Powder/Practical Grade), MP Biomedicals
Plant origin, Saponegin glycosides
83.90 - 769.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 637-39-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H16ClNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 185.648 |
InChI Key | HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy |
PubChem CID | 101814 |
IUPAC Name | 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride |
SMILES | C(CO)N(CCO)CCO.Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11496222
|
MP Biomedicals
0210285525 |
25 g |
83.90
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11406232
|
MP Biomedicals
0210285580 |
100 g |
187.00
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11416232
|
MP Biomedicals
0210285590 |
500 g |
769.00
500 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
637-39-8 | |
185.648 | |
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy | |
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride |
C6H16ClNO3 | |
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N | |
101814 | |
C(CO)N(CCO)CCO.Cl |
Specificatie
Saponin | |
637-39-8 | |
C6H16ClNO3 | |
HHLJUSLZGFYWKW-UHFFFAOYSA-N | |
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanol;hydrochloride | |
101814 | |
Powder |
Cell biology | |
White | |
triethanolamine hydrochloride, tea-hydrochloride, triethanolammonium chloride, 2,2',2-nitrilotriethanol hydrochloride, ethanol, 2,2',2-nitrilotris-, hydrochloride, 2,2',2-nitrilotrisethanol hydrochloride, unii-r297uj9qdy, tris 2-hydroxyethyl ammonium chloride, tris 2-hydroxyethyl amine hydrochloride, r297uj9qdy | |
C(CO)N(CCO)CCO.Cl | |
185.648 | |
Practical |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 232-462-6
Recommended Storage : Store at room temperature (15° to 30°C)
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Saponin, Practical Grade
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
- P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
- P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .