Learn More
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh, Fisher Chemical™
40.90 - 60.80
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14808-60-7
Moleculaire formule O2Si
Molecular Weight (g/mol) 60.08
MDL-nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI Key VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC Name dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10336100
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/0360/60
1 kg
40.90
10519770
Bekijk documenten
Fisher Chemical
S/0360/63
3 kg
60.80
Beschrijving
Beschrijving
Sand, Extra Pure, SLR, Low Iron, 40-100 Mesh
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14808-60-7
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
dioxosilane
O2Si
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Specificatie
2230°C
14808-60-7
Solid
MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
dioxosilane
24261
60.08g/mol
1610°C
Beige
O2Si
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
Plastic powder jar